Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 159,00 |
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 467,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 97 mm
application(s)
agriculture
General description
Die Einheit ist unzerbrechlich und für die dauerhafte Nutzung konzipiert. Durch den einzigartigen Verschluss und Tropfring ist das Produkt für die Pflanzengewebekultur ideal.
Application
Das Magenta-Gefäß eignet sich für Pflanzengewebezucht, Multiplikation, Transport und Vortransplantation. Es wird für die Transplantation verwendet. Es wird auch für die Mikrokosmos-Konstruktion und -Anordnung eingesetzt.
Features and Benefits
- Stimuliert die schnelle Saatkeimung und einfachere Inokulation und den Transfer
- Bietet eine große relative Zuchtfläche und gewährleistet geringe Inkubationsregalkosten
- Für besseres Stapeln entwickelt; benötigt weniger Platz beim Autoklavieren, Versand & Lagern
- Ausgezeichneter Pflanzenschutz; kein Brechen oder Auslaufen
- Autoklavierbar und Wiederverwendbar
- Minimiert Kontaminationen und den daraus resultierenden Gewinnverlust
- Leichte Bedienung und weniger Handhabung bei Verwendung mit MAGENTA 7-Way Tray
- Leicht
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description GA-7 | description GA-7-3 | description 7-way tray | description GA-7/GA-7-3 cover |
| material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - | material polypropylene |
| W × L × H 77 mm × 77 mm × 97 mm | W × L × H 77 mm × 77 mm × 77 mm | W × L × H - | W × L × H - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description - | description Autoclavable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ Kulturgefäß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?