Fortfahren mit
V6383
Vinpocetin
≥98%, Ca²⁺-calmodulin-dependent phosphodiesterase I inhibitor, solid
Synonym(e):
(3α,16α)-Eburnamenin-14-carbonsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
256-028-0
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Vinpocetin, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
InChI key
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase I (PDE1) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00005891714608SML1908
Vinpocetine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000589
Vinpocetine
Vinpocetine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1714608
Vinpocetine
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
-
color
white to light brown
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinpocetin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V6383-20MG04061832900735
V6383-100MG04061832900728