Fortfahren mit
SML1908
Syrosingopin
monocarboxylate lactate transporters 1 and 4 inhibitor, powder
Synonym(e):
(3β,16β,17α,18β,20α)-18-[[4-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylsäure-methylester, Methylreserpat-Ester aus Syringasäure-Ethylcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H42N2O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Syrosingopin,
form
powder
Quality Segment
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
SMILES string
O=C(OC)[C@@H]1[C@]2([H])C[C@@]3([H])C4=C(C5=CC=C(OC)C=C5N4)CCN3C[C@]2([H])C[C@H](OC(C6=CC(OC)=C(OC(OCC)=O)C(OC)=C6)=O)[C@H]1OC
InChI
1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
InChI key
ZCDNRPPFBQDQHR-SSYATKPKSA-N
Application
Syrosingopin wird als Monocarboxylattransport(MCT)-Inhibitor eingesetzt
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die durch Anti-CD147 induzierte Metabolonstörung in menschlichen Brustkrebszelllinien[1]
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf mit Cryptosporidium parvum infizierten HCT-8-Zellen[2]
  • in der aus der orthogonal-linearen Trennungsanalyse (OLSA) abgeleiteten Zersetzungsanalyse[3]
Biochem/physiol Actions
Syrosingopin ist ein Antihypertensiva, das mit Reserpin verwandt ist und nachweislich die Anti-Krebs-Wirkung der Antidiabetika Metformin und Phenformin potenziert, ohne die normalen Zellen zu schädigen.
Syrosingopin ist ein Antihypertensiva, das mit Reserpin verwandt ist und nachweislich die Anti-Krebs-Wirkung der Antidiabetika Metformin und Phenformin potenziert, ohne die normalen Zellen zu schädigen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass Syrosingopin die Anti-Krebs-Aktivität von Inhibitoren der mitochondrialen Elektronentransportkette (Electron Transport Chain, ETC) potenziert. Sein Wirkmechanismus ist derzeit nicht bekannt, beinhaltet aber möglicherweise anstelle der bekannten Aktivität als Inhibitor der vesikulären Monoamintransporter VMAT1 und VMAT2 eher die Hemmung des glycolytischen Enzyms α-Enolase.
Syrosingopin ist ein Derivat von Reserpin[3] und hemmt die Monocarboxylatlactattransporter 1 und 4 (MCT1/4).[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0147R0875SML2385
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
white to tan
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)