Fortfahren mit
V4629
(±)-Verapamil -hydrochlorid
≥99% (titration), powder, α1-adrenoceptor antagonist
Synonym(e):
5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)-methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-valeronitril -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 810,00
€ 688,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-800-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3647093
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Verapamil -hydrochlorid, ≥99% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
color
white
mp
142 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Verapamilhydrochlorid hat folgende Anwendungen:
  • Hemmung von Calcium-Schwankungen in befruchteten Oozyten[1]
  • Blockade des Calciumkanals und damit Blockade der Aktion von IL-1β (Interleukin-1β), was eine Depolarisierung der Membran verursacht[2]
  • Untersuchung der Wirkung von Verapamil auf die Zytotoxizität von 1,3-Dilinoleoyl-Glycerol (DLG)[3]
Biochem/physiol Actions
α1-Adrenozeptor-Antagonist, L-Typ Calcium-Kanal-Blocker.
α1-Adrenozeptor-Antagonist, L-Typ-Calcium-Kanal-Blocker. Hemmt L-type Ca2+-Kanäle in glatter und Herzmuskulatur, induziert in vitro Apoptose von humanen primären und metastatischen Kolonadenokarzinom-Zellen. Erhöht basale ATPase-Aktivität von Pgp. Substrat von CYP3A4 und CYP2C6.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf der Seite Calcium Channels aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1131676777V-002
form
powder
form
-
form
solid
form
liquid
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
methanol: 50 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, water: 70 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
142 °C (dec.) (lit.)
mp
142 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Verapamil -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How stable are stock solutions in water or DMSO at -20°C or in a refrigerator?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, historical data suggest that solutions in methanol are stable for several weeks when stored refrigerated and protect from light. Manufacturers of aqueous solutions in sodium chloride for therapeutic use indicate a shelf life of 6 months when stored refrigerated and protect from light.