Fortfahren mit
676777
(±)-Verapamil hydrochloride
A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Synonym(e):
(±)-Verapamil, Hydrochlorid – CAS 152-11-4 – Calbiochem, L-Typ-Kalziumkanalblocker V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N2O4 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Verapamil, Hydrochlorid – CAS 152-11-4 – Calbiochem, A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9950
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
methanol: 50 mg/mL, water: 70 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Papaverin-Derivat, das Ca2+-Kanäle (vor allem den L-Typ) in glatten und Herzmuskelzellen blockiert. Vasodilatator und Antiarrhythmikum. Es verringert bekanntermaßen die renale Clearance von Digoxin. Induziert die Apoptose menschlicher primärer und metastasierender Kolon-Adenokarzinom-Zelllinien in vitro.
Ein Papaverin-Derivat, das Ca2+-Kanäle (vor allem den L-Typ) in glatten und Herzmuskelzellen blockiert. Vasodilatator und Antiarrhythmikum. Es hemmt den Eintritt von Ca2+ durch spannungsabhängige Ca2+-Kanäle in Zellmembranen. Es blockiert sowohl aktivierte als auch inaktivierte Ca2+-Kanäle. Ein adrenerger Antagonist. Induziert die Apoptose menschlicher primärer und metastasierender Kolon-Adenokarzinom-Zelllinien in vitro.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Lonsberry, B.B., et al. 1994. Pharmacology 49, 23.
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 309.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1131BP720V0100000
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
676777-100MG07790788052331