Fortfahren mit
V1255
D-Valin
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
(R)-α-Aminoisovaleriansäure, (R)-2-Amino-3-methylbuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,10
€ 22,18
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,20
€ 76,67
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-368-9
Beilstein/REAXYS Number:
1721135
MDL number:
€ 22,18
Listenpreis€ 26,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
General description
L-Valine is an essential non-polar amino acid. D-Valine is the non-proteinogenic isomer of valine.
Application
D-Valine has been used as a supplement in:
  • Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture[1]
  • endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture[2]
  • DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture[3]
Biochem/physiol Actions
D-Valine has a broad range of industrial applications such as semi-synthetic veterinary antibiotics, pharmaceutical drugs, and agricultural pesticides.[4]
D-valine is used in cell culture as a selective inhibitor of cell proliferation, wherein it inhibits cells that lack the enzyme D-amino acid oxidase. Historically D-valine has been used to inhibit fibroblast growth while allowing selective growth of epithelial cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W34440094640V4638
L-Valine
SAFC
V4638
L-Valine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
non-animal source
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Valin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S F Gilbert et al.
Cell, 5(1), 11-17 (1975-05-01)
A nutrient medium has been developed to enable the growth of normal epithelial cells while selectively inhibiting fibroblast proliferation. In this medium, D-valine is substituted for L-valine; and only those cells containing D-amino acid oxidase can convert the D-amino acid
Ming Chen et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 32(10), 171-171 (2016-08-28)
D-Valine is an important organic chiral source and has extensive industrial application, which is used as intermediate for the synthesis of agricultural pesticides, semi-synthetic veterinary antibiotics and pharmaceutical drugs. Its derivatives have shown great activity in clinical use, such as
Hui Li et al.
PLoS pathogens, 14(1), e1006821-e1006821 (2018-01-05)
The highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 influenza virus has been a public health concern for more than a decade because of its frequent zoonoses and the high case fatality rate associated with human infections. Severe disease following H5N1 influenza
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V1255-1G04061837429156
V1255-25G04061837429163
V1255-5G04061837429170