Fortfahren mit
V4638
L-Valin
Synonym(e):
(S)-α-Aminoisovalerinsäure, (S)-2-Amino-3-methyl-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 942,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.650,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 12.260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
EC Number:
200-773-6
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
MDL number:
€ 240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
General description
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
L-Valin ist eine verzweigtkettige, essenzielle Aminosäure. Es wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50848V0513PHR1172
L-Valin
SAFC
V4638
L-Valin
L-Valin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50848
L-Valin
L-Valin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1172
L-Valin
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source
biological source
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98.5%
assay
-
assay
98.5-101.0%
assay
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)