Fortfahren mit
V1130
Vancomycin -hydrochlorid aus Streptomyces orientalis
BioReagent, suitable for plant cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.540,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1485.71
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
Beilstein/REAXYS Number:
3704657
€ 717,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
, off-white to brown or White to orange-brown
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow (and Very Faint Orange to Faint Orange)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Chemische Struktur: Glycopeptid
Vancomycin ist ein Heptapeptid.
Application
Vancomycin-Hydrochlorid aus Streptomyces orientalis wird verwendet:
  • als Antibiotikum beim Screening auf minimale Hemmkonzentrationen (MHK) von Streptomyces coelicolor[1]
  • bei der Behandlung von mit Leishmanien infizierten Sandfliegen
  • bei der kombinierten Antibiotikatherapie von Mäusen mit induziertem Asthma
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Hemmt den Einbau von terminalen D-Alanyl-D-Alanin-Gruppen der NAM/NAG-Peptide.
Antimikrobielles Spektrum: Wirkt gegen grampositive Bakterien.
Vancomycin wird zur Behandlung von Infektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) und Shunt-assoziierter Staphylokokken-Ventrikulitis eingesetzt. Es kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Anaphylaxie und Red-Man-Syndrom führen. Vanomycin wird außerdem zur Behandlung von Thrombozytopenie verwendet und induziert bei Verwendung die Medikamentenreaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS-Syndrom).
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94747V2002V8138
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
T Asano et al.
Phytopathology, 89(4), 314-319 (2008-10-24)
ABSTRACT Resting spores of Plasmodiophora brassicae were surface-disinfested by treatment with 2% chloramine-T for 20 min and then with an antibiotic solution (1,000 ppm of colistin sulfate, 1,000 ppm of vancomycin hydrochloride, and 6,000 ppm of cefotaxime sodium) for 1
Optimization of fermentation conditions for production of glycopeptide antibiotic vancomycin by Amycolatopsis orientalis
Padma PN, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 102(1-6), 395-405 (2002)
Vancomycin-Induced Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome Masquerading as Elusive Sepsis
Roy S, et al.
Case reports in immunology, 2019, 119-119 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V1130-25G04061833698235
V1130-1G04061835569687
V1130-5G04061835569694