Fortfahren mit
V106
R(+)-Verapamil monohydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
€ 224,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 995,00
€ 845,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N2O4 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
205-800-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 224,40
Listenpreis€ 264,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D +9.6°, c = 0.5 in ethanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m1../s1
InChI key
ICKXRKHJKXMFLR-KFSCGDPASA-N
Application
R(+)-Verapamil monohydrochloride hydrate has been used as a P-glycoprotein (gp) inhibitor, to detect P-gp expression on the SK-OV-3 and SK-OV-3/DDP cell surface by flow cytometry. It has also been used as a calcium channel blocker, to evaluate its effect on doxorubicin (DOX) cytotoxicity.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of P-glycoprotein; less active enantiomer of (±)-verapamil.
Verapamil is a calcium channel blocker. Verapamil hydrochloride is a phenyl-alkyl amine derivative and is potentially used for treating hypertension, angina pectoris and arrhythmias. It is water soluble in nature.
Disclaimer
hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V105M5441D9571
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
solubility
H2O: >30 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V106-25MG04061837429095
V106-5MG04061837429101