Fortfahren mit
M5441
Mibefradil -dihydrochlorid Hydrat
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
Synonym(e):
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-Benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluor-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthylmethoxyacetat -dihydrochlorid Hydrat, Ro 40-5967 Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 511,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38FN3O3 · 2HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mibefradil -dihydrochlorid Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
originator
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Application
Mibefradil wird auch als T-Typ-Calciumkanal-Blocker in verschiedenen Zellen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Reduzierung der Apoptose von Netzhaut-Ganglienzellen in EphB2-Fc eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Mibefradil ist ein Tetralolderivat und ein Nicht-Dihydropyridin-Calciumkanal-Blocker. Er blockiert lange (L-Typ)-Calciumkanäle. Er blockiert geringfügig die Purkinje(-P-Typ)-Calciumkanäle in Purkinje-Neuronen.
Ro 40-5967 ist ein T-Typ Ca2+-Kanal-Blocker; Antihypertonikum.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Roche entwickelt. Weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6196U111SML0042
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. At what temperature should the compound be stored in powder for? And at what temperature in Solution?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in the powdered format. The solution stability of this material has not been determined. However, various external sources indicate that prepared solutions are stable up to 1 month when stored tightly sealed in aliquots at -20°C. This information has not been validated.