Fortfahren mit
UC448
Paracetamolsulfat Kaliumsalz
≥97% (HPLC), analgesic agent, solid
Synonym(e):
Acetaminophen sulfate Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8KNO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.32
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paracetamolsulfat Kaliumsalz, solid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
163 °C
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC(=O)Nc1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AJYPYWFCUWHZMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Paracetamol is an aminophenol derivative. It functions as an analgesic and antipyretic drug, which has weak inflammatory effect. Paracetamol is used to treat pyrexia and mild to moderate pain. It might inhibit atherosclerosis through its antioxidant activity.
Application
Paracetamol sulfate potassium salt has been used as a standard for HPLC assays of acetaminophen[1].
Biochem/physiol Actions
Phase II metabolite of paracetamol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Paracetamol sulfate potassium salt is soluble in water.
Other Notes
Occasionally, it may be necessary to supply as the sodium salt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UC283H8759N7251
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
off-white
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paracetamolsulfat Kaliumsalz
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UC448-10MG04061832932286
UC448-5MG04061837410284