Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 277,00 € 235,45 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.100,00 € 935,00 |
Über diesen Artikel
€ 235,45
Listenpreis€ 277,00Sparen Sie 15%color
white to off-white
Quality Segment
solubility
DMSO: 10 mg/mL
SMILES string
[H]O[H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.C12=CC=CC=C1C(NCC3=CC=C(CNC4=CC=[N+](C5)C6=C4C=CC=C6)C=C3)=CC=[N+]2CC7=CC=CC5=C7
InChI
1S/C34H28N4.2C3H3F3O2.H2O/c1-3-10-33-29(8-1)31-16-18-37(33)23-27-6-5-7-28(20-27)24-38-19-17-32(30-9-2-4-11-34(30)38)36-22-26-14-12-25(13-15-26)21-35-31;2*4-3(5,6)1-2(7)8;/h1-20H,21-24H2;2*1H2,(H,7,8);1H2/b35-31+,36-32+;;;
InChI key
YROHEYZVNZITJN-DDVHGCDCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL |
| color white to off-white | color yellow | color white to off-white | color gray-brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| U8881-25MG | 04061832577708 |
| U8881-5MG | 04061837410123 |