Merck
SML0125
Sigma-Aldrich
CPA 1 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
NSC 623721 hydrate, Naphtho[2,1-b:7,6-b′]difuran-2,8-dicarboxylic acid hydrate
Größe auswählen
5 MG
€ 150,00
€ 150,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 150,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.23 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 150,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
gray-brown
Löslichkeit
DMSO: ≥15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.OC(=O)c1cc2cc3ccc4oc(cc4c3cc2o1)C(O)=O
InChI
1S/C16H8O6.H2O/c17-15(18)13-4-8-3-7-1-2-11-10(6-14(21-11)16(19)20)9(7)5-12(8)22-13;/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20);1H2
InChIKey
HKVITMNNEVXIGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CPA 1 is a potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases). CPA 1 is selective for CK2 and Pim kinases (Pim-1, Pim-2, and Pim-3) when evaluated against a panel of 112 protein kinases.
Potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)