Fortfahren mit
TMO331826-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 5.0 mL cryogenic tubes, plastic, 30 positions, case of 10 ea
Synonym(e):
tube rack, tube storage, Nunc 331826-BR, bar coded tube rack, tube organizer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nunc 331826-BR
Material:
plastic
Packaging:
case of 10 ea
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
Nunc 331826-BR
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Features and Benefits
  • Non sterile
  • Transparent lid
  • Multiple size options
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMO331828-BRTMO331830-BRTMO331835-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331826-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331828-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331830-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331835-BR
material
plastic
material
plastic
material
plastic
material
plastic
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® barcoded latch rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)