Fortfahren mit
TMO331830-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
Synonym(e):
tube rack, tube storage, bar coded tube rack, tube organizer, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Nunc 331830-BR
Material:
plastic
Packaging:
case of 10 ea
€ 287,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
Nunc 331830-BR
General description
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Features and Benefits
  • Non sterile
  • Transparent lid
  • Multiple size options
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® barcoded latch rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)