Fortfahren mit
T9772
Triazolam
Synonym(e):
8-Chlor-6-(2-chlorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12Cl2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-307-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
0.1 M HCl: soluble 1 g in 600 mL solvent, chloroform: soluble 1 g in 25 mL solvent, ethanol: soluble 1 g in 1000 mL solvent, DMSO: soluble 5.4 mg/mL, dichloromethane: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, methanol: soluble 8.8 mg/mL, H2O: insoluble, diethyl ether: insoluble
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=CC=C(Cl)C=C42
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Triazolam has been used to define nonspecific binding in radioligand binding assays[1]. Triazolam has also been used to study the effects of reducing mPer1 mRNA levels in mouse cerbellum[2].
Biochem/physiol Actions
Anxiolytisch; Ligand für die GABA A-Rezeptor Benzodiazepin modulatorische Stelle.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Triazolam is soluble in dichloromethane at 50 mg/ml, with heat as needed, yielding a clear, colorless to faint yellow solution. Furthermore, 1g of triazolam is soluble in 25 mL chloroform, 1000 mL ethanol, and 600 mL 0.1 M HCl. It is also soluble in DMSO (5.4 mg/ml) and methanol (8.8 mg/ml). However, it is insoluble in water and in ether.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triazolam
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R L Voorman et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 287(1), 381-388 (1998-10-09)
Administration of delavirdine, an HIV-1 reverse transcriptase inhibitor, to rats or monkeys resulted in apparent loss of hepatic microsomal CYP3A and delavirdine desalkylation activity. Human CYP3A catalyzes the formation of desalkyl delavirdine and 6'-hydroxy delavirdine, an unstable metabolite, while CYP2D6
M Akiyama et al.
British journal of pharmacology, 128(7), 1616-1622 (1999-12-22)
1. The mPer1 and mPer2 genes are putative mouse clock genes that regulate circadian oscillator present in the suprachiasmatic nucleus (SCN) neuron. While they are also expressed in the granular cell layer in the cerebellum, their function is unknown. In
Susan K Sullivan et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 311(2), 537-546 (2004-07-17)
Clinically used benzodiazepine and nonbenzodiazepine sedative-hypnotic agents for the treatment of insomnia produce their therapeutic effects through allosteric enhancement of the effects of the inhibitory neurotransmitter GABA at the GABA(A) receptor. Indiplon is a novel pyrazolopyrimidine sedative-hypnotic agent, currently in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T9772-50MG04061832561332
T9772-10MG04061837390470