Fortfahren mit
T9698
Thioredoxin-Reduktase aus Rattenleber
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
Synonym(e):
NADPH:oxidierte Thioredoxin-Oxidoreduktase, Thioredoxin: NAD+-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥90% (GE)
Biological source:
rat liver
Mol wt:
55—67 kDa
€ 444,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat liver
Quality Segment
assay
≥90% (GE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥100 units/mg protein (Bradford)
mol wt
55—67 kDa
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
Glutathione reductase
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Txnrd1(58819)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
Thioredoxin-Reduktase aus der Rattenleber kann für die Untersuchung der Aufnahme und Reduktion von a-Liponsäure durch Nutzung der reduzierten Kapazität von menschlichen Erythrozyten verwendet werden.[1] Das Produkt kann auch für die Untersuchung des Aktivierungsmechanismus von Transglutaminase 2 (TG2) in der extrazellulären Matrix durch Verwendung von Thioredoxin eingesetzt werden.[2]
Biochem/physiol Actions
Die von Säugetieren stammende Thioredoxin-Reduktase enthält einen Selenocystein-Rest, der für die Aktivität des Enzyms unerlässlich ist. Es ist eines der antioxidativen Enzyme, das neben Katalase, Glutathion-Peroxidase und Superoxid-Dismutase in Säugetierzellen vorhanden ist und das Entfernen von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) aus der Zelle unterstützt. Ein Beispiel ist das Beseitigen von überschüssigem Stickstoffmonoxid (NO) durch die Bildung eines Komplexes mit Glutathion, der das S-Nitroso-Glutathion-Addukt (GS-NO) bildet. Dieses kann direkt durch die Thioredoxin-Reduktase gespalten werden. Wasserstoffperoxid, ein weiteres schädliches Oxidationsmittel in der Zelle, wird auch durch von Säugetieren stammende TrxR direkt reduziert.
Thioredoxin-Reduktase (TrxR) ist eine NADPH-abhängige Oxidoreduktase mit einem FAD pro Untereinheit, die das Disulfid des aktiven Situs zu oxidiertem Thioredoxin (Trx) reduziert.
Thioredoxin-Reduktase (TrxR) ist eine NADPH-abhängige Oxidoreduktase mit einem FAD pro Untereinheit, die das Disulfid des aktiven Situs zu oxidiertem Thioredoxin (Trx) reduziert. Das Molekulargewicht der Isozyme aus Säugetieren variiert zwischen 55 und 67 kDa im Vergleich zu 35 kDa bei Prokaryoten, Pflanzen oder Hefe. Die Substratspezifität des Säugerenzyms ist deutlich breiter als die des Prokaryotenenzyms, wodurch die Reduktion von Säuger- und E. coli-Thioredoxinen sowie von disulfidfreien Substraten wie Selenit, Liponsäuren, Lipidhydroperoxiden und Wasserstoffperoxid ermöglicht wird.
Thioredoxin-Reduktase ist ein weit verbreitetes Enzym, das das Disulfid des aktiven Situs von Thioredoxin durch NAPDH katalysiert. [3] Das Produkt reduziert auch Ubichinon und regeneriert Ubichinol, ein wirkungsvolles Antioxidationsmittel.[4]
Physical form
Lösung in 50 mM Tris-HCl, pH 7,5; 300 mM NaCl, 1 mM EDTA und 10 % Glycerin.
Other Notes
Eine Einheit führt zu einem Extinktionsanstieg von 1,0 bei 412 nm (bei Messung in einem ungekoppelten Assay mit DTNB [Sigma Nr. D8130] allein als Substrat) pro Minute bei einem pH-Wert von 7,0 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3687T7915T0803
biological source
rat liver
biological source
-
biological source
Escherichia coli
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
dot blot: 1:5,000 using purified recombinant thioredoxin, western blot: 1:5,000 using E. coli extract
assay
≥90% (GE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous solution
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mol wt
55—67 kDa
mol wt
-
mol wt
70 kDa
mol wt
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which is the volume (in microliters) contained in the vial of this product?
    1 answer
    1. The volume provided in a vial of this product is lot dependent and is specified in each lot-specific Certificate of Analysis.