Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥700 units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BLVRA(644)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥700 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?