Fortfahren mit
T9265
Thyreotropes Hormon aus human pituitary
lyophilized powder, ≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
Synonym(e):
hTSH, TSH, Thyreoidea-stimulierendes Hormon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.810,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human pituitary glands
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
specific activity
≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV Antibodies
Antibody to HCV
Antibody to HBV or Presence of HBSAG, tested negative
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Thyreotropes Hormon oder Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) gehört zur Familie der Glykoproteinhormone. Thyreotrope Zellen des Hypophysenvorderlappens produzieren TSH, das in Sekretgranula gespeichert wird. Es enthält einen Heterodimer aus zwei nicht-kovalent gebundenen Untereinheiten, α und β.
Application
Thyreotropes Hormon aus der humanen Hypophyse wird als Zusatz zu fetalem Schilddrüsenorganoid-Nährmedium zum Stimulieren der Reifung eingesetzt.[1] Es wird auch als Medienzusatz für Primärzellkulturen verwendet und wird außerdem für Untersuchungen der molekularen Mechanismen bei der Wachstumsstimulation durch Östrogen bei humanen Schilddrüsenkrebszellen eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Zweikettiges Glykoproteinhormon. Die α-Kette ist nicht aktiv, biologische Spezifizität wird eher mit β-Kette in Verbindung gebracht. Es aktiviert Adenylatcyclase in der Schilddrüse und stimuliert die Iodaufnahme sowie die Thyroxinsynthese und -freisetzung. Goitrogen.
Das Produkt kann die Sekretion des vaskulären Endothelwachstumsfaktors (VEGF) und die Angiogenese von Schilddrüsenkrebszelllinien verstärken.[3] Durch TSH aktivierter TSHR aktiviert sowohl den Adenosin-3′,5′-cyclisches Monophosphat(cAMP)-Signalweg (über Gsa) als auch den Phosphoinositol/Calcium (IP/Ca2+, über Gq) sekundärer Botenstoff-Signalweg, indem es mit Gs- und Gq-G-Proteinen interagiert. In reifen Adipozyten unterstützt TSH den Fettstoffwechsel, indem es die Expression von Fettsäuresynthase (FASN) durch das Aktivieren der Proteinkinase A(PKA)-abhängigen Phosphorylierung von durch extrazelluläre Signale regulierten Kinasen/p42/p44 (ERK1/2) und c-Jun-N-terminale Kinase (JNK) hemmt.[4]
Bei Kindern sind Schilddrüsenhormone sehr wesentlich für die normale kognitive und neuronale Entwicklung. Ein TSH-Test wird hauptsächlich zur Diagnostik der Schilddrüsenfunktion eingesetzt.
Packaging
Packungsgröße abhängig vom Hormon
Physical form
Enthält Hormone und Salze von ca. 0,1 mL 0,05 M Phosphatpuffer, pH 7,4.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8931E0760P1319
biological source
human pituitary glands
biological source
bovine pituitary glands
biological source
bovine pituitary glands
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T9265-5UG04061837381218
T9265-.1MG04061837381126
T9265-10UG04061837381133
T9265-25UG04061837381188
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this material traceable to WHO 3rd IS 81/565?
    1 answer
    1. This material, T9265, is traceable to the WHO 3rd International Standard 81/565 and to WHO 80/558, with a typical activity of 7 IU/mg.
      Helpful?
  2. How to reconstitute this product.
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in 0.01M phosphate buffer at pH 7.5. Stock solutions, prepared at 10 micro IU per milliliter, may be stored frozen in aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Working solutions should be prepared fresh and not stored.