Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 207,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 795,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Telmisartan, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
InChI key
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGTR1(185) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Telmisartan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?