Merck
Y0000648
Telmisartan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4′[(1,4′-Dimethyl-2′-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carbonsäure, BIBR 277
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H30N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
telmisartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
InChIKey
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Telmisartan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Telmisartan ist ein nicht-peptidischer AT1 Angiotensin-Rezeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Maurizio Destro et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 12(17), 2719-2735 (2011-11-15)
The modulation of the renin angiotensin aldosterone system (RAAS) is an important pathway in managing high blood pressure, and its overexpression plays a key role in target end-organ damage. Telmisartan is an angiotensin II receptor blocker (ARB) with unique pharmacologic
Mijeong Son et al.
Clinical therapeutics, 36(8), 1147-1158 (2014-07-07)
Rosuvastatin, a 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, and telmisartan, an angiotensin receptor blocker, are commonly prescribed in combination for the treatment of dyslipidemia accompanied by hypertension. However, the nature of the pharmacokinetic interaction between the 2 drugs is not clearly
Anna Olverling et al.
Clinical science (London, England : 1979), 125(9), 433-438 (2013-05-30)
Diabetic patients are often treated with an ACEi (angiotensin-converting enzyme inhibitor) or angiotensin receptor antagonist against hypertension or albuminuria. These drugs also have a positive impact on glucose tolerance, but the mechanism for this remains elusive. Hypothesizing a positive non-additive
Dominik Wincewicz et al.
Pharmacological reports : PR, 66(3), 436-441 (2014-06-07)
The potential effect of chronic treatment with telmisartan, an angiotensin type 1 receptor blocker (ARB) and partial agonist of peroxisome proliferator--activated receptor γ (PPARγ), on stress-related disorders is a matter of considerable interest. The existing data suggest that angiotensin II
Jordan E Lake et al.
PloS one, 8(3), e58135-e58135 (2013-03-22)
Visceral adiposity in the setting of HIV infection and antiretroviral therapy (ART) is not fully understood, and treatment options remain limited. Telmisartan, an angiotensin receptor blocker and partial PPAR-γ agonist, has been shown to decrease visceral fat and improve metabolic