Fortfahren mit
T8413
C-Flex®Laborschlauch
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
Synonym(e):
C flex tubing, Plastic tube, aseptic sealing and welding tube, pump tubing, thermoplastic tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-031-1   
I.D. × O.D. × wall thickness
0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8038T7913T6788
material
opaque TPE
material
-
material
opaque TPE
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
size
50 ft
size
-
size
50 ft
size
-
I.D. × O.D. × wall thickness
0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
manufacturer/tradename
C-Flex 072-031-1   
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2  
manufacturer/tradename
C-Flex
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®Laborschlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)