Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D.
1/8 in. × 3/16 in.
wall size
1/32 in.
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. × O.D. 1/8 in. × 3/16 in. | description I.D. × O.D. 3/32 in. × 5/32 in. | description opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm | description I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in. |
| manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex 072-125-2 | manufacturer/tradename C-Flex |
| wall size 1/32 in. | wall size 1/32 in. | wall size - | wall size 1/16 in. |
| I.D. × O.D. 1/8 in. × 3/16 in. | I.D. × O.D. 3/32 in. × 5/32 in. | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®Laborschlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?