Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material opaque TPE | material - | material - | material - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging roll of 25 feet | packaging - | packaging roll of 25 feet |
| manufacturer/tradename C-Flex 072-188-2 | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex |
| I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - |
| size 50 ft | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®Laborschlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?