Fortfahren mit
T7191
Paclitaxel
semisynthetic, ≥98%, Apoptosis inducer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,20
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1420457
Assay:
≥98%
€ 66,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paclitaxel, from semisynthetic, ≥98%
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥98%
impurities
natural taxane impurities, none detected (except ≤0.5% paclitaxel degradation products.)
mp
213 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (hydrolyzes), ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
General description
Chemische Struktur: Taxoid
Application
Paclitaxel wurde eingesetzt, um dessen Wirkungen auf die Tumorregression bei duktalem Pankreaskarzinom an Mausmodellen zu untersuchen[1]. Außerdem wurde Paclitaxel als interne Standard für chromatographische Assays von Docetaxel genutzt[2]. Des Weiteren wurde Paclitaxel zur Analyse seiner Wirkung auf Caenorhabditis elegans-Embryos verwendet[3].
Biochem/physiol Actions
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase.
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase. Der Mikrotubuli-Schaden induziert Apoptose durch einen JNK-abhängigen Weg, gefolgt von einem JNK-unabhängigen Weg, möglicherweise zusammenhängend mit der Aktivierung von Proteinkinase A (PKA) oder Raf-1-Kinase, resultierend in der Phosphorylierung von Bcl-2. Ein wichtiger Metabolit über CYP2CB ist 6α-Hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Paclitaxel ist hochgradig lipophil. Es dient als Substrat für p-Glycoprotein, ein mehrfach arzneimittelresistentes Protein. Paclitaxel ist daher weniger im Gehirn lokalisiert. Neben seiner zytoziden Wirkung ist Paclitaxel für die Stimulation von Tumorinvasionsprozessen bekannt.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Bristol-Myers Squibb entwickelt. Weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Preparation Note
Paclitaxel ist zu 50 mg/mL in Methanol löslich und erzeugt eine klare, farblose Flüssigkeit. Es ist auch in Ethanol, Wasser und DMSO löslich.
Disclaimer
Paclitaxel hydrolisiert in wässrigen Lösungen und unterliegt in Methanol einer Umesterung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7402T1912Y0000698
Paclitaxel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000698
Paclitaxel
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, H2O: soluble (hydrolyzes), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), acetonitrile: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble (undergoes transesterification)
solubility
-
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paclitaxel
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Antisense Elements (Genetics) Research Focus, 181-181 (2007)
Anders Andersen et al.
BMC clinical pharmacology, 6, 2-2 (2006-01-18)
The taxanes paclitaxel and docetaxel have traditionally been used in high doses every third week in the treatment of cancer. Lately there has been a trend towards giving weekly low doses to improve the therapeutic index. This article describes the
Megha Bajaj et al.
PloS one, 8(8), e71889-e71889 (2013-08-13)
Laulimalide is a microtubule-binding drug that was originally isolated from marine sponges. High concentrations of laulimalide stabilize microtubules and inhibit cell division similarly to paclitaxel; however, there are important differences with respect to the nature of the specific cellular defects
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T7191-1MG04061837372384
T7191-5MG04061837372407
T7191-25MG04061837372391
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is there any validated method available for performing the hplc of paclitaxel (cat no. T7191)
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and testing methods are considered proprietary. However, historical information indicates the following conditions for HPLC analysis:
      Column: Supelcosil LC 18-F 25 cm x 4.6 mm ID Part. size 5 um
      Mobile Phase: Time: 0 MIN 30 MIN
      A. Acetonitrile 30 % 60 %
      B. Water 70 % 40 %
      Flow Rate: 1.5 ml/min
      Solv: Methanol
      Conc: 0.5 mg/ml
      Vol. Inj: 10 ul
      Detection: 227 nm
      RT = approximately 5.4 (Major)
      Helpful?
  2. what is the wavelength of maximum absorption for paclitaxel (cat no. t7191) dissolved in methanol?
    1 answer
    1. The maximum absorption for paclitaxel dissolved in methanol has not been determined. However, various sources state that the absorption maximum in methanol is 227, 273 nm. This information has not been validated.