Merck
T1912
Paclitaxel
From Taxus yannanensis, Apoptosis inducer, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1420457
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
biological source
Taxus yannanensis
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
213 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), acetonitrile: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble (undergoes transesterification)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
General description
Chemische Struktur: Taxoid
Application
Paclitaxel wurde verwendet, um die Wechselwirkungen von PREP2 und Tubulin mittels Co-Immunpräzipitationsassays auf NIH3T3-Zellextrakten zu untersuchen. Dieses Arzneimittel wurde auch zur Stabilisierung von aus Schweinehirn gewonnenem Tubulin verwendet.
Biochem/physiol Actions
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase.
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase. Der Mikrotubuli-Schaden induziert Apoptose durch einen JNK-abhängigen Weg, gefolgt von einem JNK-unabhängigen Weg, möglicherweise zusammenhängend mit der Aktivierung von Proteinkinase A (PKA) oder Raf-1-Kinase, resultierend in der Phosphorylierung von Bcl-2. Ein wichtiger Metabolit über CYP2CB ist 6α-Hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Bristol-Myers Squibb entwickelt. Weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Preparation Note
Paclitaxel ist zu 50 mg/mL in DMSO löslich und kann eingefroren für mehrere Monate gelagert werden. Es ist auch in Methanol (durchläuft Umesterung), Acetonitril und Ethanol löslich. Paclitaxel zersetzt sich schnell in schwach alkalischen sowie stark sauren Methanollösungen (1:1-Verhältnis von Methanol und konzentrierter HCl). Es ist auch in einer Mischung aus 50 % Cremophor EL und 50 % wasserfreiem Ethanol löslich.
Disclaimer
Paclitaxel hydrolisiert in wässrigen Lösungen und unterliegt in Methanol einer Umesterung.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paclitaxel
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)