Fortfahren mit
T5662
Toxic shock syndrome toxin-1 from Staphylococcus aureus
Synonym(e):
Staphylococcal Enterotoxin F, TSST-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 1.080,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
Quality Segment
availability
not available in USA
solubility
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Application
TSST-1 has been used for superantigen stimulation in T cells. Furthermore, studies have reported that TSST-1 can induce TNF-α secretion in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)4,5.
Biochem/physiol Actions
Superantigen for T-lymphocytes.
Preparation Note
Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) is soluble in water at 0.50 - 0.60 mg/ml and yields a clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4887324798S4881
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: freely soluble, petroleum ether: slightly soluble
solubility
sterile distilled water: soluble
solubility
-
availability
not available in USA
availability
not available in USA, Japan
availability
not available in Canada
availability
not available in USA
composition
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
composition
-
composition
-
composition
Protein, ~25% Lowry
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T5662-1MG04061826739969