Fortfahren mit
T5301
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
≥97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2SiH]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.32
EC Number:
221-906-4
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1733364
MDL number:
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
density
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI key
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-9.99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)