Fortfahren mit
T5201
Anti-β-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-β-Tubulin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 601,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
TUB 2.1, monoclonal
Application:
ARR, IEP, IF, IHC, WB
Citations:
278
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1124
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TUB 2.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 55 kDa
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured chicken fibroblasts, microarray: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using chicken fibroblasts cell extract
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
β- Tubulin gehört zur Tubulin-Unterfamilie, dem Hauptbaustein von Mikrotubuli. β- Tubulin hat ein Molekulargewicht von 55 kDa. β- Die Tubulin-Struktur ist gekennzeichnet durch einen Kern aus 2 β-Fallblättern, die von α-Helices umschlossen sind. Sie enthält außerdem eine Domäne am N-Terminus mit der Guanin-Nukleotid-Bindungsregion, eine mittlere Domäne mit einer taxolbindenden Stelle und eine Domäne am C-Terminus, die die Bindungsoberfläche für molekulare Motorproteine enthält. Humanes β-Tubulin besteht aus sieben Isoformen (βI (Klasse I), βI (Klasse II), βIII (Klasse III), βIVa (Klasse IVa), βIVb (Klasse IVb), βV (Klasse V) und βVI (Klasse VI)).
Der monoklonale Anti-β-Tubulin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist vom TUB-2.1-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von einer mit aufgereinigtem Tubulin aus Rattenhirn immunisierten Maus hergestellt wird.
Immunogen
Tubulin aus Rattenhirn.
Application
Der monoklonale Anti-β-Tubulin-Antikörper der Maus wird beim Western Blot eingesetzt.
Monoklonaler in Mäusen produzierter Anti-β-Tubulin-Antikörper wird ebenfalls in folgenden Bereichen verwendet:
  • der 2-dimensionalen Elektrophorese
  • Spermienmotilität
  • Immunhistochemie,
  • Immunfluoreszenz[1]
  • Immunblotting[1]
  • Immunzytochemie[2]
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt alle fünf Isoformen von β-Tubulin (β1-β5). Er reagiert beim Immunblotting mit den β-Lc- und β-Sc-Fragmenten am Carboxy-Terminus des β−Tubulins. Der Antikörper kann zur Lokalisierung von β−-Tubulin in kultivierten Zellen oder Gewebeschnitten verwendet werden.
Mutationen im Gen führen zu verschiedenen neuronalen Migrationsstörungen wie Lissenzephalie und Fehlbildungen wie Pachygyrie und Polymikrogyrie. Das Peptid B2702 bindet an β-Tubulin und hemmt die NK-Zell-Zytotoxizität und beeinflusst die Mikrotubuli-Polymerisation, die die Organisation des Zytoskeletts und die chaperonähnliche Aktivität des Tubulins stört. β-1-Tubulin, auch bekannt als Klasse VI oder TUBB1, spielt eine entscheidende Rolle in der Thrombozytenproduktion und gilt als potenzieller Biomarker-Kandidat für die Immunthrombozytopenie (ITP).
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200715T8328SAB4200732
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
TUB 2.1, monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
clone
AA2, monoclonal
clone
SAP.4G5, monoclonal
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
species reactivity
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, bovine
species reactivity
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)