Clone AA2 is a mouse monoclonal antibody that detects β-Tubulin. The epitope has been mapped to amino acids 412-430.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
AA2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB(203068)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Das Peptid B2702 bindet an β-Tubulin und hemmt die Zytotoxizität von NK-Zellen (natürlichen Killerzellen); außerdem beeinflusst es die Polymerisierung der Mikrotubuli, was die Organisation des Zytoskeletts und die Chaperon-ähnliche Aktivität von Tubulin schädigt. Mutationen im Gen führen zu verschiedenen neuronalen Migrationsstörungen wie Lissenzephalie und Fehlbildungen wie Pachygyrie und Polymikrogyrie.
Physical form
Preparation Note
Zur Langzeitlagerung bei -20 °C in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse, rat, bovine | species reactivity human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster | species reactivity bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey | species reactivity human, mouse, rat |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone AA2, monoclonal | clone TUB 2.1, monoclonal | clone SAP.4G5, monoclonal | clone 2G10, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... TUBB(203068) | Gene Information human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383) | Gene Information human ... TUBB(203068) | Gene Information human ... TUBB3(10381) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-β-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
We used your anti-beta-tubulin monoclonal antibody (cat# T8328) and obtained an interesting change not seen with another antibody. Would this antibody (T8328) have been raised to a particular site that undergoes modification? Any publications on it?