Fortfahren mit
T4043
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 15 mL
Synonym(e):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes, Nalgene 3117-0150, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,20
€ 47,88
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polycarbonate , unlipped
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10
Feature:
RCF 50,000 × g
€ 47,88
Listenpreis€ 53,20Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate , unlipped
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0150
nominal capacity
15 mL
General description
Repeatedly spin samples successfully thanks to the outstanding mechanical strenghth and high optical clarity of Nalgene®igh-speed polycarbonate round bottom centrifuge tubes, designed to fit high-speed rotors.
Features and Benefits
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Round bottoms and uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part No 3117-9500 / T4668-10EA) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Excellent clarity for viewing contents
  • Autoclavable/Transparent
  • Repeated autoclaving will reduce the life of polycarbonate centrifuge tubes.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4168T4418T3918
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0150
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0160
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0380
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0120
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
15 mL
nominal capacity
16 mL
nominal capacity
38 mL
nominal capacity
12 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T4043-10EA04061832615301