Fortfahren mit
T4418
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 38 mL
Synonym(e):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes, Nalgene 3117-0380, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
€ 63,99
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polycarbonate , unlipped
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10
Feature:
RCF 50,000 × g
€ 63,99
Listenpreis€ 71,10Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate , unlipped
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0380
nominal capacity
38 mL
General description
Repeatedly spin samples successfully thanks to the outstanding mechanical strenghth and high optical clarity of Nalgene®igh-speed polycarbonate round bottom centrifuge tubes, designed to fit high-speed rotors.
Features and Benefits
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Round bottoms and uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part No 3117-9500 / T4668-10EA) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Excellent clarity for viewing contents
  • Autoclavable/Transparent
  • Repeated autoclaving will reduce the life of polycarbonate centrifuge tubes.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4043T4168T3918
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
material
polycarbonate , unlipped
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0380
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0150
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0160
manufacturer/tradename
Nalgene® 3117-0120
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
38 mL
nominal capacity
15 mL
nominal capacity
16 mL
nominal capacity
12 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)