Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 721,00 € 612,85 |
Über diesen Artikel
Produktname
Tetrabenazin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)C(=O)CC3c2cc1OC
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
InChI key
MKJIEFSOBYUXJB-GDBMZVCRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble |
| originator Roche | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T2952-50MG | 04061832983905 |
| T2952-10MG | 04061832983899 |