Fortfahren mit
N1537
NU7026
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(Morpholin-4-yl)-benzo[h]chromen-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 274,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)N4CCOCC4
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
InChI key
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Potent, ATP-competitive. IC50 = 0.23 μM. Selectivity over other PI3K-related kinases (IC50 = 13 μM for PI3K and >100 μM for ATM and ATR).
NU7026 has been used:
  • as a DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor, to pre-treat colon cancer cell
  • in kinase inhibitor experiments for treating zygotes with visible pronuclei post 20 h-human chorionic gonadotropin (hCG)
  • to determine its influence on cytotoxicity of dibenzo[def,p]chrysene on HepG2 cells
Biochem/physiol Actions
Cell permeable, small molecule benzochromenone inhibitor of DNA-PK (DNA dependent protein kinase).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7537G0544SML1109
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)