Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 459,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
InChI key
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Application
- als externer Standard bei der Gaschromatografie(GC)-Analyse für die Sojabohnensaat-Lipidextraktion
- als interne Standardlösung zum Korrigieren der Transveresterungseffizienz bei der Lipidanalyse mittels Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor (GC-FID)
- als interner Standard in Chloroform zum Lösen der Gesamtlipide, die aus frischen Blättern von N. benthamiana gewonnen wurden, für die Dünnschichtchromatografie(DC)-Analyse und zum Analysieren ihres Fettsäuregehalts mittels GC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T2151-100MG | 04061835384921 |
| T2151-1G | 04061835384938 |