Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H80O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
681.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-765-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
InChI key
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glyceryl tritridecanoate is a triglyceride compromised of tridecanoic acid and is often used in a variety of biochemical research applications.
Application
Glyceryltritridecanoat wird als interner Standard für die Extraktion der Gesamtlipide aus Muskelhomogenat eingesetzt. In Toluol wird es außerdem als interner Standard zum Bewerten des Lipidgehalts und der Fettsäurenzusammensetzung von Futterpflanzen und Konzentraten mittels einstufigem Extraktions-Transversesterungs-Verfahren eingesetzt.
Features and Benefits
The is a high-purity triglyceride that ensures reproducibility and versatility in various research applications.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?