Fortfahren mit
T2069
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,20
€ 46,65
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
€ 46,65
Listenpreis€ 62,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2194T2319T2694
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
pH
7.2
pH
7.4
pH
7.5
pH
8.0
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T2069-1L04061838175595
T2069-100ML04061838175571