T2319
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 7.5, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Empfohlene Produkte
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
1 M
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH-Wert
7.5
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)