Fortfahren mit
T1660
Nε,Nε,Nε-Trimethyllysine hydrochloride
≥97% (TLC)
Synonym(e):
1-Pentanaminium, 5-amino-5-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (5S)-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.73
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
contains
salts and water as balance
composition
Amino acid content, ≥50%
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ZKIJKCHCMFGMCM-QRPNPIFTSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1458042602D6182
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T1660-25MG04061837338021