Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H80ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Application
Kationische Liposomen bildende Verbindung für die Transfektion von DNA, RNA und anderen negativ geladenen Molekülen in eukaryotische Zellen. Die Mischung von DOTAP und DNA führt zu einer spontanen Bildung von stabilen Komplexen, die dem Zellkulturmedium direkt hinzugefügt werden können. Diese Komplexe verschmelzen mit der Zellmembran und setzen DNA im Zytoplasma frei. Die Zellen werden effizient transfektiert und haben keine zytotoxische Wirkung. Verwenden Sie ca. 5–10 μg DOTAP pro μg DNA und ca. 10–20 μg DOTAP pro ml Zellkulturmedium. Die optimale Arbeitskonzentration und Transfektionszeit ist u. a. von der verwendeten Zelllinie und der Art des geladenen Materials (RNA, DNA, Protein) abhängig.
1,2-Dioleoyloxy-3-(trimethylammonium)Propan(DOTAP)-Chlorid wurde für die Herstellung eines kationischen Liposoms und Liposom-DNA-Komplexes verwendet. Es wurde außerdem zur Beurteilung der Produktion des Tumornekrosefaktors α (TNF-α) verwendet.
Biochem/physiol Actions
1,2-Dioleoyloxy-3-(trimethylammonium)Propan(DOTAP)-Chlorid ist nützlich bei der Herstellung von Liposomen und kommt ohne die Verwendung von Helferlipiden aus. DOTAP-Chlorid ist in Dimethylsulfoxid (DMSO) sowie in Ethanol löslich und kann daher als Transfektionsagent fungieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?