Fortfahren mit
T1567
Tertiapin-Q trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
[Gln13]-Tertiapin, Ala-Leu-Cys-Asn-Cys-Asn-Arg-Ile-Ile-Ile-Pro-His-Gln-Cys-Trp-Lys-Lys-Cys-Gly-Lys-Lys-NH2 [Disulfide bridges 3–14, 5–18], TPNQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
€ 867,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C106H175N35O24S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2452.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (HPLC)
€ 867,00
Listenpreis€ 1.020,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Biochem/physiol Actions
Blocks the GIRK1/4 and ROMK1 members of the inward-rectifier K+ channel family.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Non-air oxidizable tertiapin derivative.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7923B7313SML2424
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)