Merck
B7313
Sigma-Aldrich
L-BNP trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ser-Pro-Lys-Met-Val-Gln-Gly-Ser-Gly-Cys-Phe-Gly-Leu-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser-Gly-leu-Gly-Cys-Lys-Val-Leu-Arg-Arg-His [Disulfide Bridge: 10-26] trifluoroacetate salt, [Leu13]-BNP trifluoroacetate salt, [Leu13]-Brain Natriuretic Peptide-32 trifluoroacetate salt
Größe auswählen
1 MG
€ 469,00
€ 469,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 469,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C143H243N47O42S4 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
3421.01 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
€ 469,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
L-BNP (Arg13Leu-BNP) is a substituted Brain Natiuretic Peptide with discriminate guanylyl cyclase activator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)