Fortfahren mit
T1258
Trizma® Acetat
≥99.0% (titration)
Trizma® acetate
Synonym(e):
TRIS -acetat (Salz), Tris(hydroxymethyl)aminomethan -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 576,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · CH3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-939-6
Beilstein/REAXYS Number:
3702918
MDL number:
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Trizma®-Acetat wird wie folgt verwendet:
  • im Adenosintriphosphat(ATP)-Assay zum Neutralisieren des pH-Werts des Oozyten-Überstands auf 7,7[1]
  • bei der Zellwandisolation zum Entfernen von Proteinen und Membranen aus den Zellwänden von Pflanzen[2]
  • als Komponente von DamID-Puffer, Lysepuffer für die Zellsortierung und -lyse[3]
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93337T312893328
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
pH
3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Acetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review