Fortfahren mit
T3128
Trizma® Maleat
Synonym(e):
TRIS, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -maleat (Salz), Trometamol -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.21
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
276-455-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
color
colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Application
Trizma® maleate has been used:
  • in the rehydration of sputum cytospin samples for immunocytochemical analysis
  • in the incubation of spinal cords sections prior to nucleoside diphosphatase assay
  • as a component of alkaline phosphate (AP) staining for embryonic stem cells
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9332893337T1258
assay
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Maleat
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)