Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-984-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendrug control
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Segment
solubility
ethanol: complete 50 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Thiopental was used to transiently anesthetize rats for in vivo NMR spectroscopy.[1]
Biochem/physiol Actions
Thiopental is an anesthetic that decreases cerebral metabolic rate without altering the blood flow or oxygen consumption.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?