Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
AC-262536 is a non-steroidal, tissue-selective androgen receptor (AR) modulator (SARM) that targets AR with high-affinity (pKi = 8.3 vs. 8.9/testosterone), potency (NIH-3T3/MDA-kb2 reporter assay pEC50 = 7.9/8.8 vs. 8.7/8.5/testosterone) and partial agonist activity (Emax = 67% and 72% of testosterone Emax, respectively by NIH-3T3 or MDA-kb2 assay) and high selectivity (no significant affinity for 47 other human nuclear receptors). AC-262536 antagonizes 10 nM DHT-induced LNCaP proliferation (by 47.2% at 100 nM) and prevents castration-induced LH upregulation in rats in vivo (EC50 = 2.8 mg/kg) with greatly reduced adverse effects than testosterone propionate (TP).
Non-steroidal, tissue-selective, potent and highly selective androgen receptor (AR) partial agonist in vitro and in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3278-50MG | 04065268450314 |
| SML3278-0MG | 04065267044835 |
| SML3278-10MG | 04065268449202 |