Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
InChI key
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
Biochem/physiol Actions
AZ-MTAB is a potent, short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist.
AZ-MTAB is a short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?