Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,60 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C13H8N6/c14-8-11-7-10(3-6-16-11)13-17-12(18-19-13)9-1-4-15-5-2-9/h1-7H,(H,17,18,19)
InChI key
UBVZQGOVTLIHLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Topiroxostat (FYX-051) is an orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR). It appears that inhibition of XOR by topiroxostat is due to the formation a covalent linkage to molybdenum via oxygen in the hydroxylation reaction intermediate. Also, topiroxostat displayed a potent, non-covalent inhibition of XOR. It is approved for the treatment of gout and hyperuricemia in Japan.
orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?