Fortfahren mit
SML2887
Firocoxib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methansulfonyl-phenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Beilstein/REAXYS Number:
8335837
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
InChI key
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Firocoxib is an orally available non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that selectively and potently inhibits cyclooxygenase-2-(COX-2). Firocoxib is approved to use in dogs and horses.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32236SML0613SML2854
Firocoxib VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32236
Firocoxib
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firocoxib
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amy K Stuart et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 42(6), 640-646 (2019-08-23)
Pharmacokinetic (PK) studies of oral firocoxib in large animal species have been limited to horses, preruminating calves, and adult camels. The aim of this study was to describe pharmacokinetics and bioavailability of firocoxib in adult goats. Ten healthy adult goats
Milena M Madry et al.
BMC veterinary research, 12, 84-84 (2016-06-03)
Compared to blood or urine, drugs can be detected for much longer periods in the long hair of horses. The aim of this study was to establish and validate a highly sensitive liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for
Prangtip Phuwapattanachart et al.
Journal of veterinary science, 18(2), 175-182 (2016-08-16)
The postoperative analgesic effects of firocoxib in ovariohysterectomized cats were observed. Twenty-four cats were divided into 3 groups: control (no medicine), firocoxib-1 (1 mg/kg/day) and firocoxib-3 (3 mg/kg/day). Colorado pain scale scores (CPSS), composite pain scores (CPS), and buccal mucosal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML2887-5MG04061842590674
SML2887-25MG04061842590667