Fortfahren mit
SML2852
Capadenoson
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-[[[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-4-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]pyridine-3,5-dicarbonitrile, 2-Amino-6-[[[2-(4-chlorophenyl)-4-thiazolyl]methyl]thio]-4-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3,5-pyridinedicarbonitrile, BAY 68-4986, BAY-68-4986, BAY68-4986
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,80
€ 51,68
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
€ 209,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H18ClN5O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 51,68
Listenpreis€ 60,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(N)N=C1SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3
InChI
1S/C25H18ClN5O2S2/c26-17-5-1-16(2-6-17)24-30-18(13-34-24)14-35-25-21(12-28)22(20(11-27)23(29)31-25)15-3-7-19(8-4-15)33-10-9-32/h1-8,13,32H,9-10,14H2,(H2,29,31)
InChI key
CITWCLNVRIKQAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Capadenoson (BAY 68-4986) is an adenosine receptor A1 (A1AR) partial agonist (GTPγS binding EC50/Emax = 0.1 nM/74% vs. 0.3 nM/100% with CCPA; human cortex membranes) that exerts additional biased A2BAR agonism toward cAMP signal transduction (pEC50 = 8.94/cAMP, 6.20/Ca+2, 6.12/pERK, 5.03/IP1), while exhibiting weak A2A & A3 potency. Capadenoson offers cardioprotection efficacy in an ischemia-reperfusion injury rat model in vivo (25/28% infarct size reduction with 0.1/0.3 mg/kg iv.) without the risk of a full atrioventricular (AV) block (isolated perfused rat heart rate = 100% up to 10 nM, 90% at ≥10 μM) seen with the full A1 agonist CCPA.
Partial adenosine receptor A1 and cAMP-biased A2B agonist with in vivo cardioprotection efficacy without the risk of a full atrioventricular block.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1958SML2622SML2657
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)